物質
glass column
polyethylene filter
製品種目
Superdex®
分子量
10000-600000 Da (globular proteins)
メーカー/製品名
Cytiva 28-9909-45
包装
1 ea of
パラメーター
<0.75 mL/min flow rate
<0.75 ml/min flow rate
<3.0 Mpa (725 psi)
4-50 μL sample volume
ベッド容積
~3 mL
カラムL × 内径
15 cm × 5 mm
マトリックス
agarose dextran composite
polymeric
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
8.6 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
適合性
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
試験成績書(COA)
資料
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
プロトコル
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
クロマトグラフィー用に精製された試料は、きれいで、粒子状物質がないものでなければなりません。精製開始前に試料を清澄化する単純な工程によりカラムの目詰まりを回避し、厳格な洗浄手順の必要性を削減し、クロマトグラフィー担体の寿命を延ばすことができます。
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
関連コンテンツ
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.