Merck
Z777305
Unix SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L59
製品種目
Unix
包装
1 ea of
テクニック
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.0 mm
マトリックス
fully porous particle
粒径
1.8 μm
ポアサイズ
200 Å pore size
使用pH
2-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Unix is a trademark of Sepax Technologies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777305:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート