物質
bed support (polyamide)
glass column
polypropylene fiber (reinforced glass)
分子量
<10000 Da (globular proteins)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 28-9893-31
パラメーター
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
ベッド容積
120 mL
カラムL × 内径
60 cm × 16 mm
Matrix
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
マトリックス活性基
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
平均部品サイズ
34 μm
cleaning
1-14
動作範囲
3-12
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to ÄKTA® design systems.
適合性
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
プロトコル
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
クロマトグラフィー用の試料を清澄化して、カラムの目詰まりを回避し、洗浄の必要性を減らし、精製のためのカラムの寿命を延ばしましょう。
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
関連コンテンツ
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.