詳細
The buffers provided in the kit are optimized for standard affinity-based enrichment/immunoprecipitation according to the protocol provided with Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap, and Ab SpinTrap columns
特徴および利点
- Pre-made buffers optimized for the affinity-based enrichment of a target protein/immunoprecipitation using Protein A HP, Protein G HP, and Ab SpinTrap columns.
- High quality buffers.
- All buffer components listed and defined.
- Convenient format - stock solutions can be diluted directly into the provided bottles for storage.
- Eliminates time-consuming buffer preparation, which allows fast, reproducible protein enrichment.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
SpinTrap is a trademark of Cytiva
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)