Merck
GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NB.21
製品GE28908366は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 5 × 5 mL
メーカー/製品名
28-9083-66
Cytiva
平均部品サイズ
90 μm
関連するカテゴリー
法的情報
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)