Merck
GE28-9065-61
Superdex® 200 5/150 GL
Cytiva 28-9065-61, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 13 μm avg. part. size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass column
polypropylene filter
分子量
10000-600000 Da (globular proteins)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 28-9065-61
パラメーター
0.15-0.6 mL/min flow rate
1.5 Mpa (217 psi)
4-50 mL sample volume
ベッド容積
3 mL
カラムL × 内径
15 cm × 5 mm
Matrix
dextran composite
平均部品サイズ
13 μm
cleaning
1-14
動作範囲
3-12
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
Superdex® 200 5/150 GL is a pre-packed short glass gel filtration column for rapid purity check or screening of aggregates of biomolecules in the molecular weight range 10 000 600 000, like antibodies.
適合性
Stable in all common buffers: 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine hydrochloride, 30% isopropanol, 70% ethanol, 1 M NaOH (for cleaning in place)
for high-resolution, semipreperative and analytical separations of biomolecules
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Superdex is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)