メーカー/製品名
Cytiva 27-4577-01
包装
pkg of 0.5 mL, 50 detections
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
抗 GST 抗体は精製した住血吸虫 GST で免疫されたヤギ血清から精製されたポリクローナル抗体です。その多クローン性のため、GST 上の 1 つ以上のエピトープ(抗原決定基)を認識するので、もしいくつかの結合部位が折りたたまれた組み換えタンパク質でマスクされていても、GST 融合タンパク質の認識能力が向上します。
アプリケーション
ウエスタンブロット法
特徴および利点
- pGEX ベクターを用いて発現させた組み換え住血吸虫 GST 融合タンパク質の高感度で選択的な検出に
- 広範に交差吸着させることで大腸菌タンパク質に結合した抗体を除去し、グルタチオンセファロースでアフィニティー精製™
- いずれの抗‐ヤギ抗体酵素複合体としても使用できるよう非結合抗体としてご提供
- ウェスタンブロットおよびドットブロット法による GST 融合タンパク質の検出に推奨されます
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
GST Gene Fusion Vectors(GST(グルタチオン-S-トランスフェラーゼ)ジーン・フュージョン・ベクターズ)
米国特許 5,654,176 および同等の特許および他国の特許出願に基づく GST Gene Fusion Vectors の商業的利用ライセンスを必ずミリポア社(旧名称、ケミコンインターナショナル)より得てください。
米国特許 5,654,176 および同等の特許および他国の特許出願に基づく GST Gene Fusion Vectors の商業的利用ライセンスを必ずミリポア社(旧名称、ケミコンインターナショナル)より得てください。
Sepharose is a trademark of Cytiva
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular cancer research : MCR, 17(12), 2522-2536 (2019-10-09)
The genetic and molecular alterations responsible for leukemogenesis and progression of HTLV-infected adult T-cell leukemia (ATL) have not been fully clarified. Previously, we reported that various genes are not only overexpressed but also abnormally spliced in ATL cells. Here, we
Frontiers in molecular biosciences, 10, 1017757-1017757 (2023-03-21)
Genetically-encoded combinatorial peptide libraries are convenient tools to identify peptides to be used as therapeutics, antimicrobials and functional synthetic biology modules. Here, we report the identification and characterization of a cyclic peptide, G4CP2, that interferes with the GAL4 protein, a
Cells, 9(1) (2020-01-16)
The Zika virus (ZIKV) is a mosquito-borne Flavivirus and can be transmitted through an infected mosquito bite or through human-to-human interaction by sexual activity, blood transfusion, breastfeeding, or perinatal exposure. After the 2015-2016 outbreak in Brazil, a strong link between
Molecular biology of the cell, 32(1), 1-14 (2020-11-12)
Meiotic recombination in most mammals requires recombination hotspot activation through the action of the histone 3 Lys-4 and Lys-36 methyltransferase PRDM9 to ensure successful double-strand-break initiation and repair. Here we show that EWSR1, a protein whose role in meiosis was
Cellular signalling, 28(4), 284-293 (2016-01-23)
Eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF2K) inhibits the elongation stage of protein synthesis by phosphorylating its only known substrate, eEF2. eEF2K is tightly regulated by nutrient-sensitive signalling pathways. For example, it is inhibited by signalling through mammalian target of rapamycin
資料
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
プロトコル
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.