包装
pkg of 500 units
メーカー/製品名
Cytiva 27-0846-01
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
トロンビンは、トロンビン認識配列(pGEX-1lT、pGEX-2T、pGEX-2TK、pGEX-4T-1、pGEX-4T-2、およびpGEX-4T-3)を含むpGEXベクター(pGEXベクター(GST遺伝子融合システム)を参照のこと)から調製された融合タンパク質を消化するのに使用されるプロテアーゼです。
アプリケーション
特徴および利点
- アクセス可能なトロンビン認識配列を含む融合タンパク質の部位特異的切断
- ウシ血漿からの精製、機能上、他の凝固因子、プラスミノーゲン、およびプラスミンを含まない
- アフィニティー精製に引き続いて、または融合タンパク質がグルタチオン・セファロース™4B、グルタチオン・セファロース™高性能、またはグルタチオン・セファロース™4高速流への結合中のいずれかに使用できます。
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
プロトコル
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.