Merck
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
NA.56
製品GE19152104010150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ligand
(Amino Particles)
サイズ
5 mL
フォーム
suspension (1% Solids)
メーカー/製品名
Cytiva 19152104010150
濃度
10 mg/mL
平均部品サイズ
1 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)