おすすめの製品
AC/DC入力
32 V DC
詳細
The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran.
特徴
Connections: male M6 (pump inlet) male 1/16” finger-tight (pump outlet) male 1/16” finger-tight (pressure sensor inlet) male 1/16” finger-tight pressure sensor outlet
Relative Humidity: 20-95% (non condensing)
Wetted Materials" Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE) Polyetheretherketone (PEEK) Polytetrafluoroethylene (PTFE) Perfluor rubber (PFR) Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) Titanium alloy (Ti alloy) Borosilicate glass Zirconia Cermaic Elgiloy
ÄKTA® Systems
メーカー/製品名
Cytiva 18672700
パラメーター
20 bar max. pressure
40 °C max. temp.
50 mL/min max. flow rate
深さ×幅
(99 mm) (148 mm) (158 mm)
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)