Merck
GFDX083000
Millipore
グラスファイバー診断パッド
filter W × L 8 mm × 300 mm, pack of 100 strips
別名:
グラスファイバーパッド, グラスファイバー診断用パッド8 mm x 300 mmストリップ100枚入りパック, コンジュゲートパッド, 診断パッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 100 strips
品質水準
メーカー/製品名
SureWick®
W
8 mm
filter W × L
8 mm × 300 mm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SureWick® パッド材料は、優れた一貫性とパフォーマンスを必要とする迅速な診断用ラテラルフローテストで 使用するために設計、最適化されています。SureWick ®グラスファイバーコンジュゲート / 診断パッドは、 検出器試薬を放出し、ラテラルフロー膜を横切る サンプル流を促進するために 使用されます。このパックには、8mm x 300mm のグラスファイバー診断パッド(GFDX)材料の ストリップが 100 枚入っています。
アプリケーション
SureWick® パッド材料は、 感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、 女性’の健康、 バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、 環境検査、農業用途、食品安全、 製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途でサンプル、コンジュゲート、または吸収パッドとして使用するように最適化されています。
特徴および利点
  • SureWick® グラスファイバーパッドは、抽出物質が少なく、一貫性に優れています。
  • 信頼性が高く、予測可能なサンプルフローと試薬の供給を提供します。
  • 一貫した厚さ、ベッドボリューム、均一な表面品質を示します。
  • 迅速なデリバリーとリードタイム。
  • 優れた技術サポート。
法的情報
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
GFDX083000:
試験成績書(COA)