Merck
Z509485
Support stand with rod
base size 4 in. × 6 in., Heavy duty
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
ベースサイズ
4 in. × 6 in.
ロッド直径× L
5/16 in. × 18 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
土台は黒色のエナメルで仕上げられたスチール製です。取り外し可能な棒は亜鉛めっきされたスチール製です。余分な重量を補強するためにスチールめっきを加えた頑丈なスタイルです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)