おすすめの製品
ligand
matrix surface
物質
polypropylene column
特徴
autoclavable 20 min at 121°C
包装
pkg of 1 column
パラメーター
flow rate
0.5 ml/min - 2.5 ml/min flow rate
580 psi
テクニック
HPLC: suitable
ベッドサイズ
4.6 mm × 100 mm
ベッド容積
1.7 mL
カラム内径
4.6 mm
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
平均部品サイズ
15 μm
cleaning
1-14
動作範囲
1-12
キャパシティ
~10 mg binding capacity
適合性
suitable for bioprocess medium
分離法
reversed phase
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high fLow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTA® design and other high-performance liquid chromatography systems.
保管および安定性
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
“Ghosting” in chromatograms due to poor eluent quality; trace organic impurities concentrate, causing unknown peaks.
The different stages of working with SOURCE™ (Cytiva) for high-resolution separation are discussed, from purification to polishing and scaling up
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
プロトコル
In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.