Merck
GE17-1166-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-1166-01, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
別名:
Sephacryl S-200 column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene
フォーム
prepacked column
クロスリンク
cross-linked
分子量
5000-250000 Da (globular proteins)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 17-1166-01
保管条件
(20% Ethanol)
パラメーター
<1 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
22 psi
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
ベッド容積
120 mL
カラムL × 内径
60 cm × 16 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
マトリックス活性基
dextran-acrylamide phase
平均部品サイズ
50 μm
cleaning
2-13
動作範囲
3-11
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-200 HR are prepacked gel filtration column for preparative separation of biomolecules from up to 5 mL sample volume. Sephacryl® S-200 is used for separating midsize proteins including antibodies and serum proteins.
特徴および利点
  • Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
  • Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
  • Well-established in industrial production.
  • The HiPrep Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
  • Convenient, prepacked HiPrep Sephacryl® columns speed up protein purification.
適合性
All commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1 % SDS, 20 % ethanol, 30 % propanol, 30 % acetonitrile (tested at 40oC for 1 week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
Gel filtration columns for low to medium pressure ÄKTA systems.
for preparative separation of biomolecules of up to 5 mL sample volume
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
関連コンテンツ
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.