おすすめの製品
ligand
butyl-S
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-0978-13
パラメーター
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
ベッドサイズ
7 mm × 25 mm
ベッド容積
1 mL
カラム内径
7 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning
2-14
動作範囲
3-13
適合性
suitable for bioprocess medium
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
- Provide convenient and fast small-scale Protein purifications.
- Butyl-S Sepharose™ 6 Fast FLow is well-established and is the least hydrophobic medium in the Sepharose™ Fast FLow HIC range.
- Flexible design for use with syringes, single laboratory pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
- High flow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap® columns in series or using HiPrep™ columns.
保管および安定性
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
プロトコル
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.