Merck
CLS352070
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, bagged, sterile
別名:
Corning Falcon Tubes, Falcon Centrifuge Tubes, Falcon Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
conical polypropylene
無菌性
sterile
特徴
cap screw
メーカー/製品名
Corning 352070
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Liquid Handling
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)