Merck
GE17-0852-01
NAP-25 20 ST
Cytiva 17-0852-01, pkg of 20 columns
別名:
20 ST NAP-25, NAP-25 Column, NAP-25 Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 20 columns
メーカー/製品名
Cytiva 17-0852-01
保管条件
(.01 M NaOH)
粒径
20-80 μm (dry)
動作範囲
2-13
キャパシティ
<1 mL binding capacity
詳細
Disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run.
アプリケーション
NAP Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
特徴および利点
  • For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
  • Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
  • Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)