Merck
GE17-0810-01
Phenyl-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
phenyl
特徴
autoclavable 121°C for 30 min
包装
pack of 200 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-0810-01
Matrix
4% cross-linked agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning in place
4-12
動作範囲
3-12
キャパシティ
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, ß-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
関連するカテゴリー
詳細
Phenyl-Sepharose CL-4B is a well-proven aromatic medium for hydrofobic interaction chromatography (HIC).
特徴および利点
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose.
  • Aromatic ligand.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol or 0.1 M NaOH)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)