Merck
GE17-0686-01
Sigma-Aldrich
Mini Q PC 3.2/3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
詳細
Ion Exchanger Type (value)
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
100 bar (1450 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
1450 psi
ベッドサイズ
3.2 mm × 30 mm
ベッド容積
0.24 mL
カラム内径
3.2 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
monodisperse polystyrene/divinyl benzene particles
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
3 μm
cleaning
2-14
動作範囲
3-11
分離法
anion exchange
詳細
Mini Q PC 3.2/3 Precision Column (0.24 ml) is prepacked with MiniBeads for microscale final polishing and analytical ion exchange separations.
アプリケーション
Precision Column Holder enables use of precision columns with high-performance chromatography systems such as ÄKTA® design.
特徴および利点
  • Monodisperse 3 μm nonporous beads yield exceptional resolution, speed, reproducibility, and durability.
  • PC columns are designed for micropurification.
  • Nonporous matrix of MiniBeads improves resolution and flow kinetics, better withstands back pressure, and minimizes nonspecific adsorption of the sample.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Mini Q is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)