Merck
GBL204974
Grace Bio-Labs FlexWell SealStrips
24 mm x 77 mm seal area, non-sterile
別名:
polyolefin slide cover, slide seal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥10,520
¥10,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥10,520
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.13
¥10,520
Check Cart for Availability
物質
polyolefin
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204974
外部サイズ
24 mm × 77 mm
詳細
Transparent, non-fluorescing polyolefin film coated with a hydrophobic adhesive: Non-fluorescing feature will not interfere with automated analyses with fluorometers; and provided on a white paper release liner. Non-sterile,  working surface RNase/DNase –Free
その他情報
SealStrip applicator (non-pyrogenic , polyethylene) included (one per pack of 50)
法的情報
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)