Merck
G9262
Sigma-Aldrich
Gly-Pro 4-メトキシ-β-ナフチルアミド 塩酸塩
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
363.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3.ClH/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23);1H
InChI Key
IYLMARVOIYCGET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
ジペプチジルアミノペプチダ-ゼIVの基質です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G9262-BULK:
G9262-VAR:
G9262-100MG:
G9262-250MG:
G9262-10MG:
G9262-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Gossrau et al.
Histochemistry, 80(2), 183-186 (1984-01-01)
The lymphocytes of the rat thymus can be grossly differentiated by their cell membrane-bound proteinases. Subcapsular thymocytes lack aminopeptidase A (APA) and AMP and gamma-glutamyltranspeptidase (GGT). Cortical thymocytes show a high activity of APA but no APM and no GGT.
Studies on dipeptidyl(amino)peptidase IV (glycyl-proline naphthylamidase). II. Blood vessels.
Z Lojda
Histochemistry, 59(3), 153-166 (1979-01-22)