アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@@]1(C)Oc2c(C\C=C(\C)C)c3O[C@@]45[C@@H]6C[C@@H](C=C4C(=O)c3c(O)c2C=C1)C(=O)[C@]5(C\C=C(\C)C(O)=O)OC6(C)C
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23-,27+,36-,37+,38-/m1/s1
InChI Key
GEZHEQNLKAOMCA-RRZNCOCZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G8171-BULK:
G8171-VAR:
G8171-5MG:
G8171-25MG:
試験成績書(COA)