Merck
G6173
Sigma-Aldrich
GSK 4716
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[4-(1-メチルエチル)フェニル]メチレン]ヒドラジド4-ヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O2
CAS番号:
分子量:
282.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
InChI Key
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
生物化学的/生理学的作用
エストロゲン関連レセプターERRβ、ERRγのアゴニストであり、ERRα、ERα、ERβに対する活性はきわめてわずかです。
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G6173-50MG:
G6173-VAR:
G6173-10MG:
G6173-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.