Merck
G5668
Sigma-Aldrich
GW1929 水和物
>98% (HPLC), solid
別名:
N-(2-ベンゾイルフェニル)-O-[2-(メチル-2-ピリジニルアミノ)エチル]-L-チロシン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥38,200
25 MG
¥117,000
¥38,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥38,200
25 MG
¥117,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H29N3O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
495.57 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥38,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
[H]O[H].CN(CCOc1ccc(C[C@H](Nc2ccccc2C(=O)c3ccccc3)C(O)=O)cc1)c4ccccn4
InChI
1S/C30H29N3O4.H2O/c1-33(28-13-7-8-18-31-28)19-20-37-24-16-14-22(15-17-24)21-27(30(35)36)32-26-12-6-5-11-25(26)29(34)23-9-3-2-4-10-23;/h2-18,27,32H,19-21H2,1H3,(H,35,36);1H2/t27-;/m0./s1
InChI Key
XSITZVFUXCLFMK-YCBFMBTMSA-N
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
アプリケーション
GW1929は、下記でペルオキシソーム増殖因子活性化受容体γ(PPARγ)リガンドとして使用されています:
  • 脂肪生成に関与する植物ホメオドメインフィンガータンパク質16(Phf16)およびパタチン様ホスホリパーゼドメイン含有タンパク質3(Pnpla3)発現に対する影響を検討するため[1]
  • ヒト肝細胞癌細胞の補体成分3(C3)遺伝子発現に対する影響を検討するため[2]
  • ヒト乳癌細胞のPPARγを活性化するため[3]
生物化学的/生理学的作用
GW1929はPPAR-γに高い親和性を示すアゴニストです。
GW1929は非チアゾリジンジオンであり、細胞増殖阻害と遺伝子発現制御に関与しています。[4]DNA断片化および炎症の最小化により、全体的な脳虚血再灌流傷害に対して神経保護作用を示します。[5]GW1929は、α7 N-アセチルコリン受容体発現とプロモーター活性の阻害に関与しています。初期増殖応答-1(Egr-1)タンパク質発現にも影響を与えます。[4]
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(PPAR)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、グラクソ・スミスクラインにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの同意のもと、研究目的で販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5668-VAR:
G5668-25MG:
G5668-5MG:
G5668-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Swei Sunny Hahn et al.
Cellular signalling, 26(4), 730-739 (2014-01-15)
Studies demonstrated that peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) ligands reduce nicotine-induced non small cell lung carcinoma (NSCLC) cell growth through inhibition of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) mediated signaling pathways. However, the mechanisms by which PPARγ ligands inhibited nAChR expression remain
Seo-Hyuk Chang et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(3), 3599-3610 (2018-10-03)
Adipocyte differentiation is controlled by multiple signaling pathways. To identify new adipogenic factors, C3H10T1/2 adipocytes were treated with previously known antiadipogenic phytochemicals (resveratrol, butein, sulfuretin, and fisetin) for 24 hours. Commonly regulated genes were then identified by transcriptional profiling analysis. Three
Miaozhen Pan et al.
Experimental eye research, 202, 108332-108332 (2020-11-06)
Form deprivation myopia (FDM) is characterized by loss of choroidal thickness (ChT), reduced choroidal blood perfusion (ChBP), and consequently scleral hypoxia. In some tissues, changes in levels of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) expression modulate hypoxia-induced pathological responses. We determined
Ravinder K Kaundal et al.
Behavioural brain research, 216(2), 606-612 (2010-09-14)
Transient global cerebral ischemia results in acute neurodegeneration in selective brain areas. Global cerebral ischemic-reperfusion (IR) injury induced selective hippocampal damage results into various neurobehavioral deficits including spatial memory and learning deficiencies. In this study, we have investigated the protective
Vladimir S Shavva et al.
European journal of cell biology, 97(3), 204-215 (2018-03-20)
C3 is an acute phase protein, and thus its plasma concentration increases quickly and drastically during the onset of inflammation. Insulin plays a complex role in inflammation. Elevated level of plasma C3 was shown to correlate with heightened fasting insulin