アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](COC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NNC(N)=O
InChI
1S/C59H84N18O14.C2H4O2/c1-31(2)22-40(49(82)68-39(12-8-20-64-57(60)61)56(89)77-21-9-13-46(77)55(88)75-76-58(62)90)69-54(87)45(29-91-59(3,4)5)74-50(83)41(23-32-14-16-35(79)17-15-32)70-53(86)44(28-78)73-51(84)42(24-33-26-65-37-11-7-6-10-36(33)37)71-52(85)43(25-34-27-63-30-66-34)72-48(81)38-18-19-47(80)67-38;1-2(3)4/h6-7,10-11,14-17,26-27,30-31,38-46,65,78-79H,8-9,12-13,18-25,28-29H2,1-5H3,(H,63,66)(H,67,80)(H,68,82)(H,69,87)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,81)(H,73,84)(H,74,83)(H,75,88)(H4,60,61,64)(H3,62,76,90);1H3,(H,3,4)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-;/m0./s1
InChI Key
IKDXDQDKCZPQSZ-JHYYTBFNSA-N
遺伝子情報
human ... GNRH1(2796) , GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714) , GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194) , GNRHR(81668)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4919-VAR:
G4919-BULK:
G4919-5MG:
アクティブなフィルタ