Merck
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
別名:
D-(+)-Glucono-delta-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-016-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
151-154 °C (decomposition)
かさ密度
750 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
InChI Key
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1