Merck
G4171
Sigma-Aldrich
抗グルコセレブロシダーゼ (C-末端) ウサギ宿主抗体
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗β-グルコシダーゼ(Gluc)抗体, 抗D-グルコシル-N-アシルスフィンゴシングルコヒドロラーゼ抗体, 抗GBA1抗体, 抗GBA抗体, 抗グルコシルセラミダーゼ(Glcセラーゼ)抗体, 抗リソソームグルコセレブロシダーゼ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells lysate expressing human glucocerebrosidase (GBA)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GBA(2629)
mouse ... Gba(14466)
詳細
グルコセレブロシダーゼはグルコシルセラミダーゼ活性を有する酵素です。リソソーム加水分解酵素であるグルコセレブロシダーゼの欠損は、ゴーシェ病をもたらします。GBA遺伝子変異の小胞体への輸送を遅滞または阻害すると考えられます。 抗グルコセレブロシダーゼ(C末端)抗体は、SDS-PAGEゲルをインキュベートするのに使用できます。抗グルコセレブロシダーゼ抗体はヒトGBAと特異的に反応します。
免疫原
ヒトグルコセレブロシダ-ゼ(GBA)のアミノ酸517~536に相当する合成ペプチドのKLH結合体。この配列はラットGBA内の配列と同一であり、マウスGBAでも高度に保存されています(1アミノ酸置換)。
アプリケーション
ウサギで産生された抗グルコセレブロシダーゼ(C末端)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫組織染色
  • イムノブロッティング分析
抗グルコセレブロシダーゼ(C末端)抗体は、ウェスタンブロッティングおよびイムノブロッティングに使用できます。
生物化学的/生理学的作用
グルコセレブロシダーゼはグルコシルセラミダーゼ活性を有する酵素です。リソソーム加水分解酵素であるグルコセレブロシダーゼの欠損は、ゴーシェ病をもたらします。GBA遺伝子変異の小胞体への輸送を遅滞または阻害すると考えられます。
グルコセレブロシダーゼ(GBA)活性はGBA遺伝子変異を有するヒトで低下しており、グルコシルセラミド(GlcCer)の蓄積を起こします。明確なGBA変異を有する患者由来の線維芽細胞は、小胞体におけるGBA輸送の遅滞または阻害のいずれかを示します。ヒトGBA遺伝子変異は、レビー小体型認知症として知られる一般的な年齢関連認知症の発症と関連する可能性があります。複数の研究から、ヒトGBA遺伝子変異は若年性パーキンソン病と関連することが示されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G4171-25UL:
G4171-200UL:
G4171-BULK:
G4171-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gaucher disease paradigm: From ERAD to comorbidity.
Inna Bendikov-Bar, Mia Horowitz
Human Mutation, 33(10), doi: 10-doi: 10 (2012)
Reducing GBA2 activity ameliorates neuropathology in Niemann-Pick type C mice
Marques ARA, et al.
Testing, 10(8), e0135889-e0135889 (2015)
N370S-GBA1 mutation causes lysosomal cholesterol accumulation in Parkinson's disease
Garcia-Sanz P, et al.
Movement Disorders, 32(10), 1409-1422 (2017)
Eun-Jin Bae et al.
Nature communications, 5, 4755-4755 (2014-08-27)
Deposition of α-synuclein aggregates occurs widely in the central and peripheral nervous systems in Parkinson's disease (PD). Although recent evidence has suggested that cell-to-cell transmission of α-synuclein aggregates is associated with the progression of PD, the mechanism by which α-synuclein
Inna Bendikov-Bar et al.
Blood cells, molecules & diseases, 50(2), 141-145 (2012-11-20)
Gaucher disease (GD) is characterized by accumulation of glucosylceramide in lysosomes due to mutations in the GBA1 gene encoding the lysosomal hydrolase β-glucocerebrosidase (GCase). The disease has a broad spectrum of phenotypes, which were divided into three different Types; Type