Merck
F8390
Sigma-Aldrich
Carestream® filter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,540
¥8,540
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,540
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
NB.35
¥8,540
出荷予定日2025年5月28日
物質
75mm (3 in) square gelatin filters
サイズ
75 mm (3 in.) × 75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
特徴および利点
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
法的情報
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)