Merck
1.44111
Millipore
Cover Slides
HYCON®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113035
NACRES:
NA.74
形状
plate (ready-to-use)
品質水準
特徴
ready-to-use
包装
pkg of 100 units
メーカー/製品名
HYCON®
アプリケーション
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with Agar Strips
保管温度
15-25°C
詳細
Cover slides are used with the non-irradiated agar strips, for the detection of airborne microorganisms with RCS® Air Samplers. The cover slides are used to cover the agar surface post sampling and during incubation to avoid cross contamination and false positive results.
アプリケーション
Cover slides covers the agar strip surface and prevents contamination post sampling and during incubation.
法的情報
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.