で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
30 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥6,280 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
¥6,280
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Deleterious substance
pdsc
Specified Class I Designated Chemical Substances
prtr
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified