リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
150-204 nmol/min·mg
分子量
~73 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FGFR1(2260)
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
F5055-10UG-PW:
F5055-BULK:
F5055-VAR:
F5055-10UG:
アクティブなフィルタ