スキップする
F0681
第V因子 ヒト
aqueous glycerol solution, ≥25 units/mg protein
別名:
プロアクセレリン, 不安定因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥124,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
aqueous glycerol solution
Biological source:
human
¥124,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
form
aqueous glycerol solution
specific activity
≥25 units/mg protein
technique(s)
ligand binding assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F5(2153)
General description
第V因子は、血液凝固カスケードに関わる単鎖糖タンパク質です。プロトロンビンからトロンビンへの変換を促進するVaの補助因子です。
Application
Factor V is a key component in blood coagulation systems, where deficiencies can inhibit thrombin generation and affect hemostasis. It has been used in studies of Coagulopathic bleeding which occurs following injury and is a leading cause of in hospital deaths.
Physical form
50%(v/v)グリセロール含有水溶液。
Other Notes
1 unitは、pH 7.4、37°Cで正常ヒト血漿1.0 mL中の第V因子活性と等しい酵素活性を示します。
この因子の機能についてはCoagulation Cascadeをご参照ください。
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
219365F3879F0931
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
biological source
human
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
human
form
aqueous glycerol solution
form
liquid
form
powder
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P12259
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
P12259
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F0681-50UG: + F0681-BULK: + F0681-VAR: + F0681-50UG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)