Merck
EPM1194-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2150 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, (phenolic resin)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
製品EPM1194-9919は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
(phenolic resin)
特徴
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1194-9919 (Global)
サイズ
61 cm × 45.7 cm
キャパシティ
(12 x 1 L Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2150 platform shaker to give a safe and perfect fit.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)