Merck
EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
製品EPM1190-9901は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
stainless steel
特徴
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
メーカー/製品名
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
L × W
40.6 cm × 30.5 cm
サイズ
40.6 cm × 30.5 cm
キャパシティ
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2050 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated , stainless steel clips.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)