Merck
EPACSB-1000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova 2000 shaker, for 1 L media bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
製品EPACSB-1000Sは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
for 1 L media bottles
for Eppendorf® New Brunswick Innova 2000 shaker
メーカー/製品名
Eppendorf® ACSB-1000S (Global)
W × H
129 mm × 146 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)