Merck
BASMF2014
Sigma-Aldrich
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥79,600
¥79,600
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥79,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
¥79,600
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.95%
直径
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
法的情報
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)