製品EP6137928009は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
詳細
Contains 8 filters (1 blank filter, 3 filters for UV/Vis wavelength systematic error and precision, 3 filters for UV/Vis photometric verification, 1 filter for fluorometric verification)
All features of the Eppendorf BioSpectrometer UV/Vis Reference Filter Set
Additional filter for verifying fluorimetric precision (random error) and linearity
Inspection protocol preprogrammed in device
All features of the Eppendorf BioSpectrometer UV/Vis Reference Filter Set
Additional filter for verifying fluorimetric precision (random error) and linearity
Inspection protocol preprogrammed in device
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioSpectrometer is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)