119302
1.19302
1 of 10
Supelco
1.17927
Arsenic Test
1.08025
Nitrite Test
1.14408
1.17917
1.10007
1.18387
Nitrate Test
1.10020
1.11109
Alkalinity Test
1.14774
1.14658
Nitrite Test in freshwater and seawater
photometry: suitable
for use with Spectroquant® Move 100
15-25°C
Spectroquant®装置・テストキットによる測光分析
分析化学
測光・迅速化学分析
Warning
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
78.8 °F
26 °C
キットコンポーネントの情報を参照してください
製品番号
ロット番号・バッチ番号