Merck
EP5910770006
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 1000 mL, flat bottom, for rotor S-4xUniversal, set of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.43
製品EP5910770006は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
for rotor S-4xUniversal
包装
case of 2 ea
set of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910770006
ボトルの最大容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
  • Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
  • Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 °C
  • Compatible with centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
  • Maximum RCF: 4,415 x g
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)