Merck
DWK218606953
DURAN® wide mouth laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (3,500 mL), non-sterile
別名:
218606953
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥51,800
¥51,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥51,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥51,800
Check Cart for Availability
物質
round glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 218606953
ボトルの最大容量
(3,500 mL)
フィッティング
GL 80 cap
GL 80 neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck. Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning. Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease. Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty. Stability due to the large base area. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the contentFired-on, highly durable white ceramic. Complete with blue screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)