Merck
EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
製品EP5895160000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895160000
パラメーター
5,500 max. RCF (5,005 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5910R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)