Merck
EP5820741007
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
製品EP5820741007は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
round
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820741007 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
750 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)