Merck
EP5804706005
Eppendorf® 4 Falcon Buckets
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
製品EP5804706005は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
包装
set of 4 pieces
メーカー/製品名
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)