Merck
EP5702742007
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with Adapter 5702 742.007, pack of 20 ea
別名:
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5702742007は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Holds 10 mL tubes
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702742007
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Adapter 5702 742.007
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)