Merck
EP5495511008
Eppendorf® Lid
for use with 5425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
製品EP5495511008は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
rotor lid
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495511008
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf centrifuge 5425/R lid for rotor F-32-0.2-PCR.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)