Merck
EP5409718002
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for rotors FA-45-20-17 (Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R), and FA-20x5 (Centrifuge models 5920R, 5910R)
別名:
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.15
製品EP5409718002は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409718002
適合性
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R
Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Spare sealing for rotor lid FA-45-20-17 (5804/5804R/5810/5810R), FA-20x5(5920R, 5910R), set of 5 pieces
アプリケーション
CENTRIFUGATION
特徴および利点
for FA-45-20-17, FA-45-48-11 and FA-20x5
5 pcs.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)