製品EP5391000010は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
AC/DC入力
100 - 230 V, 50/60 Hz, US 2-pin plug
特徴
CE compliant
CSA approved
fixed Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
メーカー/製品名
Eppendorf® 5391000010 (US)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Eppendorf HeatSealer Family offers you reliable and effective Sealing, of a variety of plates. You can choose from a more compact (S100) and a more flexible (S200) instrument according to your Sealing, needs.
特徴および利点
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)