包装
pkg of 192 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5242956003
詳細
- Microloader™ tips are extremely long, fine, and flexible for filling microcapillaries for microinjection
- Unique tips are ideal for recovering surplus solution from the capillary
- Provides the ideal solution where additional reach is needed while pipetting the smallest volumes.
特徴および利点
- Microloader tip with a volume range of 0.5-20 uL
- Light gray color tips of 100mm length
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microloader is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)