Merck
F6521
貴金属ピンセット、デュモントNo. 5
L 4 1/4 in., Inox alloy
別名:
Dumont ピンセット, 精密ピンセット, 鋭先ピンセット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,470
¥15,470
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,470
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
¥15,470
Check Cart for Availability
物質
Inox alloy
L
4 1/4 in.
関連するカテゴリー
詳細
斜めに面取りされた微細先端部
品質
生物学グレ-ド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What are the dimensions of the tip? Is the product autoclavable?
    1 回答
    1. The tip dimensions are 0.05 x 0.02mm. This item is autoclavable.