Merck
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥18,870
¥18,870
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥18,870
About This Item
UNSPSCコード:
41121606
NACRES:
NB.01
¥18,870
Check Cart for Availability
物質
colorless
polypropylene
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea (Bulk packed)
メーカー/製品名
Sorenson 1512
最大容量
10 μL
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
アプリケーション
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)